missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 196081-71-7 |
| Molekylformel | C7 H5 Br O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-7-5(4-9)2-1-3-6(7)10/h1-4,10H |
| LEDER | Oc1cccc(C=O)c1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vikt | 199.9473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?