Läs mer
2-Brom-3-hydroxypyridin, 99 %
Produktkod. 11460583
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460583 5 g 5g
11470583 25 g 25g
11480583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460583 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12687.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 6602-32-0 | C5H4BrNO | 174,00 g/mol
2-brom-3-hydroxipyridin används för att producera 2-brom-4,6-dijod-3-pyridinol. Det används också i azofärgämnen och i syntesen av pterocellin A genom att reagera med kojinsyra och i syntesen av orellin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromo-3-hydroxypyridine används för att producera 2-bromo-4,6-dijodo-3-pyridinol. Det används också i azofärgämnen och i syntesen av pterocellin A genom att reagera med kojinsyra och i syntesen av orellin.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6602-32-0
Molekylformel C5H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 174.00
MDL-nummer MFCD00006220
InChI-nyckel YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-hydroxypyridine, 2-bromo-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2-bromopyridine, unii-9dab85h359, 2-bromo-3-hydroxy pyridine, 2-bromo-3-hydroxy-pyridine, 2-bromo-3-hydroxypyridine 2-bromo-3-pyridinol, 2-bromo3-pyridinol
PubChem CID 23070
IUPAC-namn 2-brompyridin-3-ol
LEDER OC1=CC=CN=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-hydroxypyridine
Smältpunkt 182 °C till 186 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 109829
Löslighetsinformation Löslig i alkohol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 174
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.