Läs mer
2-Bromo-3-methoxy-6-nitropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3-methoxy-6-nitropyridine |
| CAS | 76066-07-4 |
| Molekylformel | C6 H5 Br N2 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN2O3/c1-12-4-2-3-5(9(10)11)8-6(4)7/h2-3H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(nc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3-methoxy-6-nitropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.02 |
| Formel vikt | 231.9484 |