missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-3'-methoxyacetophenone-13CD3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone-13CD3 |
| CAS | 1329616-33-2 |
| Molekylformel | C813CH6D3BrO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3'-Methoxyphenacyl-13CD3 Bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone-13CD3, 3-Methoxyphenacyl-13CD3 Bromide, NSC 405833-13CD3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3/i1+1D3 |
| LEDER | [2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-[3-(trideuterio(1^{13}C)methoxy)phenyl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.08 |
| Formel vikt | 232.0008 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?