Läs mer
2-brom-3'-metoxiacetofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439572
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439572 5 g 5g
11449572 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439572 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10716.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5000-65-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5000-65-7
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD00000199
InChI-nyckel IOOHBIFQNQQUFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-methoxyacetophenone, m-methoxyphenacyl bromide, 3'-methoxyphenacyl bromide, 3-bromoacetyl anisole, 2-bromo-1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 3-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 3-methoxyphenyl ketone, ccris 7998, 3-methoxyphenacylbromide
PubChem CID 101294
IUPAC-namn 2-brom-l-(3-metoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone
Smältpunkt 60°C to 64°C
Odör Irritating
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 510128
Formel vikt 229.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.