Läs mer
2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone |
| CAS | 5000-65-7 |
| Molekylformel | C9 H9 Br O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Ethanone, 2-bromo-1-(3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-3'-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl-1-yl)ethanone, 2-Bromo-1-[3-(methyloxy)phenyl]ethanone, 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-m-methoxyacetophenone, 3-Methoxyphenacyl bromide, NSC 405833, m-(Bromoacetyl)anisole, m-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-3'-methoxyacetophenone, α-Bromo-m-methoxyacetophenone, ω-Bromo-3-methoxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(c1)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.07 |
| Formel vikt | 227.9786 |