Läs mer
2-Bromo-3-methoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 88377-29-1 |
| Molekylformel | C8H7O3Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | COC1=CC=CC(=C1Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3-methoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.04 |
| Formel vikt | 229.9579 |