Läs mer
2-brom-3-(metoximetoxi)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488967
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488967 1 g 1g
15408977 250 mg 250mg
15498967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52324.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 162271-10-5 | C7H8BrNO2 | 218.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162271-10-5
Molekylformel C7H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 218.05
MDL-nummer MFCD17015031
InChI-nyckel CATUEJFGWSUPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methoxymethoxy pyridine, pyridine, 2-bromo-3-methoxymethoxy, 2-bromo-3-methoxymethoxy-pyridine, 2-bromo-3-methoxymethyloxypyridine
PubChem CID 11586573
IUPAC-namn 2-brom-3-(metoximetoxi)pyridin
LEDER COCOC1=C(N=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Smältpunkt 35°C to 37°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 218.05
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.