Läs mer
2-Bromo-3-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10546260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
10g; Glass bottle
Produktkod.
10546260 10g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10546260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438150100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-methoxypyridine
CAS 24100-18-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H6BrNO
MDL-nummer MFCD01570896
Kvantitet 10g
Synonym 2-bromo-3-methoxy-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-methoxy, 2-bromo-3-methoxy pyridine, pubchem5916, acmc-1cefu, ksc552s2b, #, pyridine,2-bromo-3-methoxy, 2-bromo-3-methoxypyridine, abbypharma ap-17-5948
InChI-nyckel PDOWLYNSFYZIQX-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(N=CC=C1)Br
IUPAC-namn 2-bromo-3-methoxypyridine
Molekylvikt (g/mol) 188.02
PubChem CID 90364
Formel vikt 188.02
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-3-methoxypyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.