Läs mer
2-Bromo-3-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15485217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485217 1 g 1g
15495217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32490.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53663-39-1
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD00079721
InChI-nyckel LSRTWJCYIWGKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methyl-benzoic acid, 2-bromo-m-toluic acid, 2-bromo-3-carboxytoluene, 2-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-bromobenzoic acid, benzoic acid, bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylbenzoic acid, pubchem3805, acmc-1ay3t, ksc497o4r
PubChem CID 2735588
IUPAC-namn 2-bromo-3-methylbenzoic acid
LEDER CC1=CC=CC(=C1Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-methylbenzoic acid
Smältpunkt 134°C to 137°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.05
Procent renhet 97%