Läs mer
2-Bromo-3-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10205154 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10205154 1 g Glass bottle 1g
10051264 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10205154 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398860010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 53663-39-1
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.04
MDL-nummer MFCD00079721
InChI-nyckel LSRTWJCYIWGKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methyl-benzoic acid, 2-bromo-m-toluic acid, 2-bromo-3-carboxytoluene, 2-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-bromobenzoic acid, benzoic acid, bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylbenzoic acid, pubchem3805, acmc-1ay3t, ksc497o4r
PubChem CID 2735588
IUPAC-namn 2-bromo-3-methylbenzoic acid
LEDER CC1=CC=CC(=C1Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-methylbenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 135.0°C to 138.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel BrC6H3(CH3)COOH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder