Läs mer
2-Bromo-3-methylbutyrylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromisoval |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrN2O2/c1-3(2)4(7)5(10)9-6(8)11/h3-4H,1-2H3,(H3,8,9,10,11) |
| Formel vikt | 222.0004 |