Läs mer
2-Bromo-3-methylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3-methylphenol |
| CAS | 22061-78-5 |
| Molekylformel | C7H7BrO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | NSC 100895 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| LEDER | BrC1=C(C)C=CC=C1O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3-methylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.03 |
| Formel vikt | 185.968 |