Läs mer
2-brom-3-metylpyridin-5-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid |
| CAS | 1003043-34-2 |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C6H7BBrNO2 |
| MDL-nummer | MFCD08274468 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-bromo-3-methyl-5-pyridineboronic acid, 5-borono-2-bromo-3-picoline, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-bromo-3-picoline-5-boronic acid, 6-bromo-5-methyl-3-pyridyl boronic acid, pubchem5081, acmc-2097oc |
| InChI-nyckel | IPCXBKSYMWZLBR-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |