Läs mer
2-brom-3-metylpyridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15499089
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499089 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15499089 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19522.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3430-17-9 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-methylpyridine
CAS 3430-17-9
Densitet 1.544
Kokpunkt 218°C to 219°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C6H6BrN
Brytningsindex 1.5695
MDL-nummer MFCD00239380
Kvantitet 5 g
Beilstein 107896
Synonym 2-bromo-3-picoline, 2-bromo-3-methylpyridin, 2-bromo-3-methyl pyridine, 2-bromo-3-methyl-pyridine, 3-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylpyridin, pubchem9208, 2-bromo-3-mehtylpyridine
InChI-nyckel PZSISEFPCYMBDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=CN=C1Br
IUPAC-namn 2-brom-3-metylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 172.03
PubChem CID 220832
Formel vikt 172.03
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.