Läs mer
2-Bromo-3-methylthiophene, 97%
Produktkod. 11387746
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387746 5 g 5g
11397746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11393.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14282-76-9 | C5H5BrS | 177.059 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14282-76-9
Molekylformel C5H5BrS
Molekylvikt (g/mol) 177.059
MDL-nummer MFCD00059741
InChI-nyckel YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-thiophene, 1-bromo-2-methyl thiophene, pubchem5191, 2-bromo-3methylthiophene, 2-bromo-3-methythiophene, acmc-1buh4, 2-bromo-3methyl thiophene, 2-bromo-3-methyl thiophene, ksc491i3r
PubChem CID 84314
IUPAC-namn 2-brom-3-metyltiofen
LEDER CC1=C(SC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-methylthiophene
Densitet 1.58
Kokpunkt 173°C to 176°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.571
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 105719
Formel vikt 177.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.