Läs mer
2-Brom-3-metyltiofen, TRC
Produktkod. 30337559
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30337559 5 g
1 options
Produktkod. 30337559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6857855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-methylthiophene
CAS 14282-76-9
Molekylformel C5H5BrS
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
LEDER Cc1ccsc1Br
IUPAC-namn 2-bromo-3-metyltiofen
Molekylvikt (g/mol) 177.06
Formel vikt 175.9295