Läs mer
2-Bromo-3'-nitroacetophenone, 96%, BLD Pharm™
Produktkod. 31066854
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31066854 25 g
31061900 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31066854 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1093525g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
CAS 2227-64-7
Molekylformel C8H6BrNO3
MDL-nummer MFCD00024512
Kvantitet 25 g
LEDER O=[N+](C1=CC(C(CBr)=O)=CC=C1)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 244.04
Procent renhet 96%