Läs mer
2-Brom-3'-nitroacetofenon, 97 %
Produktkod. 10655572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10655572 25 g Glasflaska 25g
10501564 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10655572 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 137470250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
CAS: 2227-64-7 | C8H6BrNO3 | 244,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2227-64-7
Molekylformel C8H6BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 244.04
MDL-nummer MFCD00024512
InChI-nyckel GZHPNIQBPGUSSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-3'-nitroacetophenone, 3-nitrophenacyl bromide, 3-nitrophenacylbromide, 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethan-1-one, a-bromo-3-nitroacetophenone, 2-bromo-3-nitroacetophenone, alpha-bromo-3'-nitroacetophenone, acetophenone, 2-bromo-3'-nitro, m-nitrophenacyl bromide
PubChem CID 75213
IUPAC-namn 2-brom-l-(3-nitrofenyl)etanon
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 90 °C till 94 °C
Färg Beige-orange till grön-gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4COCH2Br
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 244.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.