Läs mer
2-Bromo-3'-nitroacetophenone, TRC
Produktkod. 30334709
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30334709 5 g
1 options
Produktkod. 30334709 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6880855G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
CAS 2227-64-7
Molekylformel C8H6BrNO3
Kvantitet 5 g
Synonym 1-(3-Nitrophenyl)-2-bromoethanone, 1-Nitro-3-(bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitrophenyl)ethanone, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, 2-Bromo-m-nitroacetophenone, 3-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl 3-nitrophenyl ketone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone, NSC 69855, m-Nitrophenacyl bromide, α-Bromo-3-nitroacetophenone, α-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-m-nitroacetophenone, ω-Bromo-m-nitroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(4-6)10(12)13/h1-4H,5H2
LEDER O=C(C1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)CBr
IUPAC-namn 2-bromo-1-(3-nitrophenyl)ethan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 244.04
Formel vikt 242.95