Läs mer
2-brom-3-pyridinkarboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10294664 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10294664 1 g Glasflaska 1g
10515334 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10294664 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399670010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128071-75-0 | C6H4BrNO | 186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 128071-75-0
Molekylformel C6H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 186
MDL-nummer MFCD04966945
InChI-nyckel GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromonicotinaldehyde, 2-bromo-3-formylpyridine, 2-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromo, pubchem5057, acmc-1bypv, 2-bromo-3-formyl pyridine, bromo-3-pyridine carbaldehyde, bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 4714951
IUPAC-namn 2-brompyridin-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Br)C=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 70.0°C to 74.0°C
Kokpunkt 100.0°C (3.0 mmHg)
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186
Procent renhet 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.