Läs mer
(2-brom-3-tienyl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10315112
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning unitSize
10315112 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10611703 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10315112 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB08448CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 157664-47-6
Molekylformel C5H6BrNS
Molekylvikt (g/mol) 192.074
MDL-nummer MFCD04971979
InChI-nyckel SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-thienyl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromo-3-thiophenemethylamine, 3-thiophenemethanamine,2-bromo, 1-2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromothien-3-yl methylamine hydrochloride, pubchem5276, h-val-ssna, bestipharma 583-851, 3-aminomethyl-2-bromothiophene
PubChem CID 2735586
IUPAC-namn (2-bromtiofen-3-yl)metanamin
LEDER C1=CSC(=C1CN)Br
Specifica
Kemiskt namn eller material (2-Bromo-3-thienyl)methylamine hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 228.54
Procent renhet 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.