Läs mer
(2-brom-3-tienyl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10611703
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10611703 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10315112 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10611703 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB08448DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 157664-47-6
Molekylformel C5H6BrNS
Molekylvikt (g/mol) 192.074
MDL-nummer MFCD04971979
InChI-nyckel SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-thienyl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromo-3-thiophenemethylamine, 3-thiophenemethanamine,2-bromo, 1-2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromothien-3-yl methylamine hydrochloride, pubchem5276, h-val-ssna, bestipharma 583-851, 3-aminomethyl-2-bromothiophene
PubChem CID 2735586
IUPAC-namn (2-bromtiofen-3-yl)metanamin
LEDER C1=CSC(=C1CN)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Bromo-3-thienyl)methylamine hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 228.54
Procent renhet 97%