Läs mer
2-Brom-3'-(trifluormetyl)acetofenon, 98 %
Produktkod. 15434127
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434127 5 g 5g
11325145 1 g 1g
11315145 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15434127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31526.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 2003-10-3 | C9H6BrF3O | 267,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2003-10-3
Molekylformel C9H6BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 267.05
MDL-nummer MFCD03094283
InChI-nyckel TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Smältpunkt 20 °C till 23 °C
Kokpunkt 69 °C till 72 °C
Kvantitet 5 g
Synonym 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-3'-trifluoromethylacetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-3'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifluoromethylphenacylbromide
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CBr
IUPAC-namn 2-brom-l-[3-(trifluormetyl)fenyl]etanon
PubChem CID 2778386
Formel vikt 267.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.