Läs mer
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine, 98%
Produktkod. 11445540
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11445540 5 g 5g
11435540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11445540 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H25822.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175205-82-0 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175205-82-0
Molekylformel C6H3BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 225.996
MDL-nummer MFCD00153084
InChI-nyckel OFGSIPQYQUVVPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, 2-bromo-3-trifluorormethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-3-trifluoromethyl, 2-bromo-3-trifluormethyl-pyridine, pubchem2999, acmc-1bx8n, ksc174i2d, tpc-py049, buttpark 27\06-85
PubChem CID 5193820
IUPAC-namn 2-brom-3-(trifluormetyl)pyridin
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Br)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 37°C to 39°C
Kokpunkt 76°C (8 mmHg)
Flampunkt 29°C (84°F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 226
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.