Läs mer
2-Bromo-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol |
| CAS | 57835-35-5 |
| Molekylformel | C14H21BrO |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21BrO/c1-13(2,3)9-14(4,5)10-6-7-12(16)11(15)8-10/h6-8,16H,9H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.22 |
| Formel vikt | 284.0776 |