Läs mer
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetofenon, 97 %
Produktkod. 11318266
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318266 25 g 25g
11308266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15407.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 216144-18-2 | C12H14BrNO | 268,154 g/mol
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetofenon är ett viktigt råmaterial och används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-4′ -(1-pyrrolidinyl)acetofenon är en viktig råvara och används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 216144-18-2
Molekylformel C12H14BrNO
Molekylvikt (g/mol) 268.154
MDL-nummer MFCD01075690
InChI-nyckel WLRIUCQUMKJOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethanone, alpha-bromo-4-1-pyrrolidino acetophenone, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethan-1-one, 4-pyrrolidin-1-yl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-pyrrolidinylphenyl ethan-1-one, acmc-209fm8
PubChem CID 3681785
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-pyrrolidin-1-ylfenyl)etanon
LEDER C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Smältpunkt 120 °C till 122 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 8549816
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 268.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.