Läs mer
2-brom-4,4,4-trifluorsmörsyraetylester, Thermo Scientific™
Produktkod. 10057889
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10057889 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10057889 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00179DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4, 4, 4-trifluorobutyric acid ethyl ester
CAS 367-33-9
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H8BrF3O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluoro-butanoate, butanoic acid,2-bromo-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
InChI-nyckel POVYUFTVLGOXEE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C(CC(F)(F)F)Br
IUPAC-namn etyl-2-brom-4,4,4-trifluorbutanoat
Molekylvikt (g/mol) 249.027
PubChem CID 45594306
Formel vikt 249.03
Procent renhet 97%