Läs mer
2-Bromo-4,5-dichloro-1H-imidazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10466462
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10466462 1 g Amber Glass Bottle 1g
10354472 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10466462 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01467DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 16076-27-0
Molekylformel C3HBrCl2N2
Molekylvikt (g/mol) 215.86
MDL-nummer MFCD00067894
InChI-nyckel SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-dichloroimidazole, imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, 1h-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, imidazole,5-dichloro, acmc-20ao2s, 1h-imidazole,5-dichloro, 5-23-04-00463 beilstein handbook reference, 2-bromo-4,5-dichloro-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro-3h-imidazole
PubChem CID 99484
IUPAC-namn 2-bromo-4,5-dichloro-1H-imidazole
LEDER ClC1=C(Cl)N=C(Br)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4, 5-dichloro-1H-imidazole
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.86
Procent renhet 97%