Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid |
| Smältpunkt | 118°C to 122°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-bromo-4,5-difluorobenzoicacid, 2-bromo-4,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem4991, acmc-209nnq, ksc495k3l, benzoic acid,2-bromo-4,5-difluoro, 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 2-bromanyl-4,5-bis fluoranyl benzoic acid |
| Formel vikt | 237 |
| Procent renhet | 97% |