Läs mer
2-brom-4,5-difluorbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10507254 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10507254 25 g Glasflaska 25g
10376394 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10507254 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399040250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64695-84-7 | C7H3BrF2O2 | 237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64695-84-7
Molekylformel C7H3BrF2O2
Molekylvikt (g/mol) 237
MDL-nummer MFCD04973422
InChI-nyckel DGCBGBZYTNTZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-difluorobenzoicacid, 2-bromo-4,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem4991, acmc-209nnq, ksc495k3l, benzoic acid,2-bromo-4,5-difluoro, 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 2-bromanyl-4,5-bis fluoranyl benzoic acid
PubChem CID 2782789
IUPAC-namn 2-brom-4,5-difluorbensoesyra
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4, 5-difluorobenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 118.0°C to 122.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel F2C6H2(Br)CO2H
Kvantitet 25 g
Formel vikt 237
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.