Läs mer
2-Bromo-4,5-difluorophenol, 97%
Produktkod. 11379355
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379355 5 g 5g
11369355 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16716.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 166281-37-4 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 166281-37-4
Molekylformel C6H3BrF2O
Molekylvikt (g/mol) 208.99
MDL-nummer MFCD00070751
InChI-nyckel FCYZOOHWUOEAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-diflouo phenol, 2-bromo-4,5-difluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem2835, acmc-1bxcg, 2-bromo-4,5-difluoro, intermediates-zcf02247, 2-bromo-4,5-difluorophen, ksc494o4b, 2-bromo-4,5-difluorophenol
PubChem CID 2736288
IUPAC-namn 2-brom-4,5-difluorfenol
LEDER OC1=CC(F)=C(F)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4,5-difluorophenol
Densitet 1.829
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 5 g
Beilstein 8355005
Formel vikt 208.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.