Läs mer
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid, 98%
Produktkod. 15460859
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460859 1 g 1g
15480859 250 mg 250mg
15470859 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460859 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63902.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 883502-07-6 | C8H5BrF2O2 | 251.03 g/mol
2-Bromo-4,5-difluorofenylättiksyra används som mellanprodukt i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Bromo-4,5-difluorofenylättiksyra används som mellanprodukt i
organiska synteser.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 883502-07-6
Molekylformel C8H5BrF2O2
Molekylvikt (g/mol) 251.03
MDL-nummer MFCD04973423
InChI-nyckel FQSLXVRCDYUESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-difluorophenylacetic acid, 2-2-bromo-4,5-difluorophenyl acetic acid, 2-bromo-4,5-difluorophenyl acetic acid, 2-bromo-4,5-difluorophenylaceticacid, pubchem2702, acmc-209qsj, 2-2-bromo-4,5-difluorophenyl aceticacid, benzeneacetic acid, 2-bromo-4,5-difluoro
PubChem CID 3732964
IUPAC-namn 2-(2-brom-4,5-difluorfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC(F)=C(F)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 251.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.