Läs mer
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic Acid 2,3-Dimethoxyphenyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic Acid 2,3-Dimethoxyphenyl Ester |
| CAS | 146776-38-7 |
| Molekylformel | C17H17BrO6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Dimethoxyphenyl 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17BrO6/c1-20-12-6-5-7-13(16(12)23-4)24-17(19)10-8-14(21-2)15(22-3)9-11(10)18/h5-9H,1-4H3 |
| LEDER | BrC1=C(C(OC2=C(OC)C(OC)=CC=C2)=O)C=C(OC)C(OC)=C1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dimethoxyphenyl 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.22 |
| Formel vikt | 396.02 |