Läs mer
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10294594 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10294594 5 g Glass bottle 5g
10193064 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10294594 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 395090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6286-46-0
Molekylformel C9H9BrO4
Molekylvikt (g/mol) 261.07
MDL-nummer MFCD00017542
InChI-nyckel HWFCHCRFQWEFMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoveratric acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoicacid, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzoic acid, 6-bromveratrumsaure, acmc-1b7v8, ksc496e4l, rarechem al be 0015, timtec-bb sbb037916
PubChem CID 222963
IUPAC-namn 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
LEDER COC1=CC(Br)=C(C=C1OC)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4, 5-dimethoxybenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 188°C to 190°C
Färg Cream to White or Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3O)2C6H2(Br)CO2H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 261.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.