Läs mer
2-Bromo-4,5-dimetoxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30332004
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30332004 100 g
1 options
Produktkod. 30332004 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB684055100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic Acid
CAS 6286-46-0
Molekylformel C9 H9 Br O4
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
LEDER COc1cc(Br)c(cc1OC)C(=O)O
IUPAC-namn 2-bromo-4,5-metoxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 261.07
Formel vikt 259.9684