Läs mer
2-Bromo-4,5-dimetoxibensylalkohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl Alcohol |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrO3/c1-12-8-3-6(5-11)7(10)4-9(8)13-2/h3-4,11H,5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 245.9892 |