Läs mer
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid |
| Smältpunkt | 253°C to 256°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 3142451 |
| Formel vikt | 287.12 |
| Procent renhet | 97% |