Läs mer
2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11462888
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462888 100 g 100g
11442888 5 g 5g
11452888 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16862.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151539-52-5
Molekylformel C11H11BrO4
Molekylvikt (g/mol) 287.109
MDL-nummer MFCD00017614
InChI-nyckel MSJCWIFRXCLULX-ONEGZZNKSA-N
Synonym 2-bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid, 6-bromo-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl, e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 735828
IUPAC-namn (E)-3-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid
LEDER COC1=C(C=C(C(=C1)C=CC(=O)O)Br)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4,5-dimethoxycinnamic acid
Smältpunkt 253°C to 256°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3142451
Formel vikt 287.12
Procent renhet 97%