Läs mer
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol, 97%
Produktkod. 11440733
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440733 25 g 25g
11450733 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440733 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13218.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20834-61-1 | C14H21BrO | 285.225 g/mol
Det används i farmaceutiska mellanprodukter och som medicin. När 2-brom-4,6-di-tert-butylfenol behandlades med kaliumferricyanid i bensen gavs 1,4-dihydro-4-brom-2,4,6,8-tetra-tert-butyl-1-oxodibensofuran med en liten mängd 2,4,6,8-dibensofurantrabutyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i farmaceutiska intermediärer och som medicin. När 2-brom-4,6-di-tert-butylfenol behandlades med kaliumferricyanid i bensen gavs 1,4-dihydro-4-brom-2,4,6,8-tetra-tert-butyl-1-oxodibensofuran med en liten mängd 2,4,6,8-dibensofurantrabutyl.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20834-61-1
Molekylformel C14H21BrO
Molekylvikt (g/mol) 285.225
MDL-nummer MFCD00051597
InChI-nyckel DIWZVAHZEOFSLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4,6-di-t-butylphenol, 2,4-di-tert-butyl-6-bromophenol, phenol, 2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, phenol,2-bromo-4,6-bis 1,1-dimethylethyl, acmc-1crlp, 4,6-di-t-butyl-2-bromophenol, 6-bromo-2,4-di-t-butylphenol, 2-bromo4,6-di-tert-butylphenol, 2-bromo-4, 6-di-tert-butylphenol
PubChem CID 519822
IUPAC-namn 2-brom-4,6-ditert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Smältpunkt 55°C to 59°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2100150
Formel vikt 285.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.