Läs mer
2-Brom-4,6-difluoranilin, 98 %
Produktkod. 11438853
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438853 25 g 25g
11448853 100 g 100g
11458853 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438853 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11022.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 444-14-4 | C6H4BrF2N | 208,01 g/mol
2-Bromo-4,6-difluoranilin används i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromo-4,6-difluoranilin används i kemisk syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 444-14-4
Molekylformel C6H4BrF2N
Molekylvikt (g/mol) 208.01
MDL-nummer MFCD00009639
InChI-nyckel WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-6-bromoaniline, 6-bromo-2,4-difluoroaniline, 2-bromo-4,6-difluoro-phenylamine, 2-bromo-4,6-difluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-4,6-difluoro, 2-bromo-4,6-difluorophenylamine, pubchem2913, acmc-1ao2h, 2-bromo4,6-difluoroaniline
PubChem CID 136285
IUPAC-namn 2-brom-4,6-difluoranilin
LEDER NC1=C(F)C=C(F)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4,6-difluoroaniline
Smältpunkt 38°C to 42°C
Odör Weak, characteristic
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 2718139
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 208.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.