Läs mer
2-Bromo-4,6-dimethylaniline, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30982752
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30982752 25 g 25g
30981283 5 g -
30973931 500 g -
30978598 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30982752 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1062625g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
CAS 41825-73-4
Molekylformel C8H10BrN
MDL-nummer MFCD00047826
Kvantitet 25 g
LEDER CC1=CC(Br)=C(N)C(C)=C1
Molekylvikt (g/mol) 200.08
Procent renhet 98%