Läs mer
2-Brom-4,6-dimetylanilin, 98 %
Produktkod. 11449167
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449167 10 g 10g
11389669 25 g 25g
11459167 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21272.09
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 41825-73-4 | C8H10BrN | 200,08 g/mol
2-brom-4,6-dimetylanilin kan reagera med 3-klor-3-metyl-but-1-yn för att producera 2-brom-N-(1',1'-dimetylprop-2'-ynyl)-4,6-dimetylanilin. Denna reaktion kommer att behöva reagens Et3N, katalysator CuCl och menstruumdioxan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-brom-4,6-dimetylanilin kan reagera med 3-
klor-3-metyl-but-1-yn för att producera 2-brom-N-(1)′ ,1′ -dimetylprop-2′ -ynyl)-4,6-dimetylanilin. Denna reaktion kommer att behöva reagens Et3N, katalysator CuCl och menstruumdioxan.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 41825-73-4
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.08
MDL-nummer MFCD00047826
InChI-nyckel YOSJCQJJIHEUKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,6-dimethyl-aniline, 6-bromo-2,4-xylidine, benzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl, 2-bromo-4,6-dimethylphenylamine, 4-amino-5-bromo-m-xylene, 2-bromo-4,6-dimethylbenzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1-bromobenzene, pubchem3761
PubChem CID 170579
IUPAC-namn 2-brom-4,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(C)=C(N)C(Br)=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
Smältpunkt 42 °C till 46 °C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3046484
Kokpunkt 75 °C till 79 °C (5 mmHg)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 200.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.