Läs mer
2-Bromo-4,6-dimethylaniline, 98%
Produktkod. 11459167
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459167 50 g 50g
11449167 10 g 10g
11389669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21272.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 41825-73-4 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
2-brom-4,6-dimetylanilin kan reagera med 3-klor-3-metyl-but-1-yn för att producera 2-brom-N-(1',1'-dimetylprop-2'-ynyl)-4,6-dimetylanilin. Denna reaktion kommer att behöva reagens Et3N, katalysator CuCl och menstruumdioxan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-brom-4,6-dimetylanilin kan reagera med 3-
klor-3-metyl-but-1-yn för att producera 2-brom-N-(1)′ ,1′ -dimetylprop-2′ -ynyl)-4,6-dimetylanilin. Denna reaktion kommer att behöva reagens Et3N, katalysator CuCl och menstruumdioxan.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41825-73-4
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.08
MDL-nummer MFCD00047826
InChI-nyckel YOSJCQJJIHEUKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,6-dimethyl-aniline, 6-bromo-2,4-xylidine, benzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl, 2-bromo-4,6-dimethylphenylamine, 4-amino-5-bromo-m-xylene, 2-bromo-4,6-dimethylbenzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1-bromobenzene, pubchem3761
PubChem CID 170579
IUPAC-namn 2-brom-4,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(C)=C(N)C(Br)=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
Smältpunkt 42°C to 46°C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3046484
Kokpunkt 75°C to 79°C (5 mmHg)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 200.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.