Läs mer
2-Bromo-4,6-dimethylaniline, 98%
Produktkod. p-7025657
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
Produktkod. 11449167
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21272.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 41825-73-4 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
2-brom-4,6-dimetylanilin kan reagera med 3-klor-3-metyl-but-1-yn för att producera 2-brom-N-(1',1'-dimetylprop-2'-ynyl)-4,6-dimetylanilin. Denna reaktion kommer att behöva reagens Et3N, katalysator CuCl och menstruumdioxan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-brom-4,6-dimetylanilin kan reagera med 3-
klor-3-metyl-but-1-yn för att producera 2-brom-N-(1)′ ,1′ -dimetylprop-2′ -ynyl)-4,6-dimetylanilin. Denna reaktion kommer att behöva reagens Et3N, katalysator CuCl och menstruumdioxan.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41825-73-4
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.08
MDL-nummer MFCD00047826
InChI-nyckel YOSJCQJJIHEUKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4,6-dimethyl-aniline, 6-bromo-2,4-xylidine, benzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl, 2-bromo-4,6-dimethylphenylamine, 4-amino-5-bromo-m-xylene, 2-bromo-4,6-dimethylbenzenamine, 2-bromo-4,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1-bromobenzene, pubchem3761
PubChem CID 170579
IUPAC-namn 2-brom-4,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(C)=C(N)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
Smältpunkt 42°C to 46°C
Kokpunkt 75°C to 79°C (5 mmHg)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3046484
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 200.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.