Läs mer
2-Brom-4-aminobensoesyra, TRC
Produktkod. 30336809
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30336809 250 mg
1 options
Produktkod. 30336809 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB679450250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-aminobenzoic Acid
CAS 2486-52-4
Molekylformel C7 H6 Br N O2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
LEDER Nc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1
IUPAC-namn 4-amino-2-bromobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 216.03
Formel vikt 214.9582