Läs mer
2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7029320
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11366849
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26770.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886499-88-3
Molekylformel C6H3BrClFO
Molekylvikt (g/mol) 225.44
MDL-nummer MFCD04115955
InChI-nyckel VGDYUSDMWUDGAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem10171, 2-bromo-4-chloro-6-fluorophenol, 2-bromanyl-4-chloranyl-6-fluoranyl-phenol
PubChem CID 3838744
IUPAC-namn 2-bromo-4-chloro-6-fluorophenol
LEDER OC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenol
Brytningsindex 1.582
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.45
Procent renhet 97%