missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-4-chloro-6-nitroanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-chloro-6-nitroanisole |
| CAS | 569688-62-6 |
| Molekylformel | C7H5BrClNO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrClNO3/c1-13-7-5(8)2-4(9)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3 |
| LEDER | COc1c(Br)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-bromo-5-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.48 |
| Formel vikt | 264.9141 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?