Läs mer
2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenol |
| CAS | 15969-10-5 |
| Molekylformel | C6H3BrClNO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrClNO3/c7-4-1-3(8)2-5(6(4)10)9(11)12/h1-2,10H |
| LEDER | Oc1c(Br)cc(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-chloro-6-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.45 |
| Formel vikt | 250.8985 |