Läs mer
2-Brom-4'-kloroacetofenon, 98 %
Produktkod. 11424344
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424344 25 g 25g
11434344 100 g 100g
11444344 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424344 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12607.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 536-38-9 | C8H6BrClO | 233,489 g/mol
2-Brom-4'-kloracetofenon används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-4′ -kloracetofenon används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-38-9
Molekylformel C8H6BrClO
Molekylvikt (g/mol) 233.489
MDL-nummer MFCD00000625
InChI-nyckel FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
PubChem CID 68303
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-klorfenyl)etanon
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-chloroacetophenone
Smältpunkt 94 °C till 98 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 607603
Merck Index 14,2153
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 233.5
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.